Läs mer
Klofibrinsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442072 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442072 100 g 100g
11432072 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442072 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215070180
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 882-09-7
Molekylformel C10H11ClO3
Molekylvikt (g/mol) 214.645
InChI-nyckel TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym clofibric acid, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanoic acid, chlorofibrinic acid, clofibrinic acid, chlorfibrinic acid, clofibrin, chlorophibrinic acid, pcib, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropionic acid, clofibrate free acid
PubChem CID 2797
ChEBI CHEBI:34648
IUPAC-namn 2-(4-klorfenoxi)-2-metylpropansyra
LEDER CC(C)(C(=O)O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clofibric acid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 214.6
Fysisk form Fast