Läs mer
Klofibrixsyra, TRC
Produktkod. 17983085
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983085 100 mg
17914055 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17983085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC586930100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 882-09-7
Molekylformel C10 H11 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 214.645
Synonym Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, (p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanic acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-[(4-Chlorophenyl)oxy]-2-methylpropionic acid, 4-Chlorophenoxyisobutyric acid, Arteriohom, CPIB, CPIBA, Chlorfibrinic acid, Chlorofibrinic acid, Chlorophibrinic acid, Clofibrate free acid, Clofibric acid, Clofibrilic acid, Clofibrin, Clofibrinic acid, NSC 1149, PCIB, PCPIB, Regadrin, Regulipid, α-(4-Chlorophenoxy)-α-methylpropionic acid, α-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid, α-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid
IUPAC-namn 2-(4-klorofenoxi)-2-metylpropansyra
LEDER CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid (Clofibric acid)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Formel vikt 214.04