Läs mer
Clofibric-d4 Acid (4-chlorophenyl-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clofibric-d4 Acid |
| CAS | 1184991-14-7 |
| Molekylformel | C10 2H4 H7 Cl O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 2-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoic acid, Clofibric-d4 Acid, Clofibric acid D4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6 H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(OC(C)(C)C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.67 |
| Formel vikt | 218.0648 g/mol |
| Visa mer |