missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clofibric-d4 Acid, TRC

Produktkod. 30362389
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362389 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30362389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5869325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clofibric-d4 Acid
CAS 1184991-14-7
Molekylformel C10 2H4 H7 Cl O3
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoic acid, Clofibric-d4 Acid, Clofibric acid D4 (phenyl D4)
InChI formel InChI=1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1c([2H])c(OC(C)(C)C(=O)O)c([2H])c([2H])c1Cl
IUPAC-namn 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 218.67
Formel vikt 218.0648
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.