Läs mer
Clofilium tosylate, MedChemExpress
Beskrivning
Clofilium tosylate, a potassium channel blocker, induces apoptosis of human promyelocytic leukemia (HL-60) cells via Bcl-2-insensitive activation of caspase-3. Antiarrhythmic agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clofilium tosylate |
| CAS | 92953-10-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H44ClNO3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (245.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.59 mg/mL (3.12 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | CCCCCCC[N+](CC)(CCCCC1=CC=C(Cl)C=C1)CC.O=S(C2=CC=C(C)C=C2)([O-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.17 |
| Formel vikt | 510.17 |
| Visa mer |