Läs mer
Clomazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomazone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO2/c1-12(2)8-16-14(11(12)15)7-9-5-3-4-6-10(9)13/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 239.0713 |