Läs mer
Clomethiazole Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomethiazole Hydrochloride |
| CAS | 6001-74-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clomethiazole Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H8 Cl N S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Thiazole, 5-(2-chloroethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Thiazole, 5-(2-chloroethyl)-4-methyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole hydrochloride, Chlormethiazole hydrochloride, Clomethiazole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClNS.ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;/h4H,2-3H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Cc1ncsc1CCCl |
| Visa mer |