Läs mer
Clomethiazolum, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomethiazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClNS/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5/h4H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 161.0066 |