Läs mer
Clomifene N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Clomifene N-Oxide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomifene N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 97986-33-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clomifene N-Oxide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H28 Cl N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Clomifene N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO2.ClH/c1-3-28(29,4-2)19-20-30-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC[N+]([O-])(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine oxide;hydrochloride |
| Visa mer |