missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clomiphene Citrate (cis-trans mixture), TRC

Produktkod. 30137572
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137572 5 g
30136630 10 g
18000850 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5870255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 50-41-9
Molekylformel C26 H28 Cl N O . C6 H8 O7
Molekylvikt (g/mol) 598.08
Synonym Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (1:1) (8CI), Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (6CI,7CI), 1-[p-(β-Diethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenyl-2-chloroethylene citrate, 2-[p-(2-Chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamine dihydrogen citrate, Chloramiphene, Clomhexal, Clomid, Clomifene citrate, Clomifeno, Clomiphene citrate, Clomiphene dihydrogen citrate, Clomivid, Clomphid, Clostilbegit, Clostilbegyt, Dyneric, Fertivet, Fertyl, Genozym, Ikaclomin, Ikaclomine, Klomen, MRL 41, Mer 41, NSC 35770, Omifin, Pergotime, Racemic clomiphene citrate, Serophene, Siphene
IUPAC-namn 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
LEDER CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clomiphene Citrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formel vikt 597.2129
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.