Läs mer
Clomiphene citrate, MedChemExpress
Beskrivning
Clomiphene citrate (Clomifene citrate) is a selective estrogen receptor modulator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomiphene citrate |
| CAS | 50-41-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H36ClNO8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Clomifene citrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (83.60 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C3.OC(CC(O)=O)(C(O)=O)CC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 598.08 |
| Visa mer |