Läs mer
Klomifencitratsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481581 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481581 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11481581 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219017410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1483.91 SEK / 10g
    Save 76.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifica
Kemiskt namn eller material Clomiphene citrate salt
CAS 50-41-9
Färg Vitt till gult
Molekylformel C32H36ClNO8
Kvantitet 10 g
Synonym clomifene citrate, clomiphene citrate, clomid, cis-clomiphene citrate, clomiphene a citrate, zuclomid, chloramiphene, milophene, serophene, z-clomiphene citrate
InChI-nyckel PYTMYKVIJXPNBD-BTKVJIOYSA-N
LEDER CCN(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C(=C(C2=CC=CC=C2)Cl)C3=CC=CC=C3.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
IUPAC-namn 2-[4-[(E)-2-klor-1,2-difenyletenyl]fenoxi]-N,N-dietyletanamin;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 598.089
PubChem CID 6420009
Formel vikt 598.1
Fysisk form Kristallint pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Clomiphene Citrate Salt
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Consigli di prudenza
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Clomiphene Citrate Salt
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.