Läs mer
Clomiphene Hydrochloride (E/Z Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomiphene hydrochloride (EZ mixture) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 441.1626 |