missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clomipramine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomipramine-d3 hydrochloride |
| CAS | 1398065-86-5 |
| Molekylformel | C19 2H3 H20 Cl N2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Clomipramine-D3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14 H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1 H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.33 |
| Formel vikt | 353.1505 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?