Läs mer
Clomipramine-d3 HCl (N-methyl-d3), TRC
Produktkod. 30367117
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367117 10 mg
30364343 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30367117 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58705110MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1398065-86-5
Molekylformel C19 2H3 H20 Cl N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 354.33
Synonym Clomipramine-D3 Hydrochloride
IUPAC-namn 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clomipramine-d3 hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3;
Formel vikt 353.1505