Läs mer
Klomipramin-d6 hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomipramine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1189882-28-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19H17D6ClN2 • HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-(dimethyl-d6)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine Hydrochloride, 3-Chloro-5-[3-(dimethylamino-d6)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine Hydrochloride, Chlorimipramine-d6 Hydrochloride, Anafranil-d6, Clomicalm-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl)C([2H])([2H])[2H].Cl |
| IUPAC-namn | 3-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benazepin-11-yl)-N,N-bis(trideuteriometyl)propan-1-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.893646 |
| Visa mer |