Läs mer
Clomipramine-d6 N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomipramine-d6 N-Oxide |
| CAS | 1189479-06-8 |
| Molekylformel | C19H17D6ClN2O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-(dimethyl-d6)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2O/c1-22(2,23)13-5-12-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])(CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.89 |