Läs mer
Clomipramin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30461718
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30461718 100 mg
1 options
Produktkod. 30461718 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCLM1069HC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Klomipramin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clomipramine Hydrochloride
CAS 17321-77-6
Analyt- eller komponentnamn Clomipramine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H23 Cl N2 . Cl H
Synonym Clomipramine Hydrochloride, 5 H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8 CI), 5 H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-kloro-5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benazepin-11-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 351.31
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 350,1317 g/mol