Läs mer
Klomipramin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17902786
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17902786 500 mg
1 options
Produktkod. 17902786 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0545.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Klomipramin hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clomipramine Hydrochloride
CAS 17321-77-6
Analyt- eller komponentnamn Clomipramine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H23 Cl N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Clomipramine Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 351.31
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 350,1317 g/mol