Läs mer
Klomipraminhydroklorid
Produktkod. 15424869
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424869 1 g 1g
15434869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62485.03
 Begränsad artikel
I lager
Potent, selektiv 5-HT upptagsblockerare | CAS: 17321-77-6 | C19H24Cl2N2 | 351,315 g/mol
Potent, selektiv 5-HT-upptagsblockerare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17321-77-6
Molekylformel C19H24Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 351.315
MDL-nummer MFCD00069234
InChI-nyckel WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj
PubChem CID 68539
ChEBI CHEBI:3755
IUPAC-namn 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
LEDER CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clomipramine hydrochloride
Smältpunkt 189 °C till 190 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,2387
Formel vikt 351.32
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Clomipramine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Clomipramine hydrochloride
RUO– Endast forskningsanvändning