Läs mer
Clomipramine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomipramine N-Oxide |
| CAS | 14171-67-6 |
| Molekylformel | C19 H23 Cl N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Clomipramine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2O/c1-22(2,23)13-5-12-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3 |
| LEDER | C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.85 |
| Formel vikt | 330.1499 |