Läs mer
STEMCELL Technologies ClonaCell™-TCS/G418 Kit
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- This kit is used for selection and cloning applications where the G418 antibiotic is used as the selective agent
- ClonaCell™-TCS Medium is a serum-containing, methylcellulose-based semi-solid medium that can be used for selection and cloning of a variety of suspension-adapted and adherent cell lines, such as BHK-1, CHO-K1, CHO-S, CHO-DG44, and HEK-293
- This medium contains pre-selected fetal bovine serum (FBS) and bovine serum albumin (BSA)
- The G418 antibiotic is suitable for use in cell culture for the selection and maintenance of G418-resistant clones when using ClonaCell™-TCS Medium
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO Cells, HEK-293, Other |
| För användning med (applikation) | Cell Culture; Semi-Solid Cloning |
| Kvantitet | 1 Kit |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.