Läs mer
Thermo Scientific™ CloneJET™ PCR Cloning Kit med DH10B Kompetenta celler
Produktkod. 16354118 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
20
40
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
16354118 40 -
16498299 20 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16354118 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K123240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5540.00 SEK
    5041.65 SEK / 40 reaktioner
    Save 498.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ett avancerat system för positiv selektion för högeffektiv kloning av PCR-produkter genererade med vilket termostabilt DNA-polymeras som helst. Alla trubbiga eller klibbiga DNA-fragment kan klonas.
  • Detta paket inkluderar CloneJET PCR Cloning Kit (20 eller 40 reaktioner) och DH10B Kompetenta celler som är optimerade för användning med kitet och som kan transformeras direkt med ligeringsprodukten
CloneJET PCR Cloning Kit
Ett avancerat positivt urvalssystem för högeffektiv kloning av PCR-produkter som genererats med vilket termostabilt DNA-polymeras som helst. Alla trubbiga eller klibbiga DNA-fragment kan klonas. Satsen fungerar bra med både fosforylerade och icke-fosforylerade DNA-fragment. Ligering in i den inkluderade positiva selektionsvektorn tar bara fem minuter, vilket ger mer än 99 % rekombinanta kloner. Trubbiga PCR-produkter genererade med ett korrekturläsningsenzym ligeras direkt in i kloningsvektorn.
PCR-produkter som genereras antingen med icke-korrekturläsande DNA-polymeraser eller blandningar av DNA-polymeraser måste göras trubbiga före ligering i en fem minuters reaktion med det termostabila DNA Blunting Enzyme som medföljer kitet. DH10B Kompetenta celler är optimerade för användning med detta kit och kan transformeras direkt med ligeringsprodukten.
Innehåller den nya, användningsfärdiga positiva selektionskloningsvektorn pJET1.2/blunt. Vektorn innehåller en letal restriktionsenzymgen som störs genom ligering av en DNA-insättning i kloningsstället. Som ett resultat kan endast bakterieceller med rekombinanta plasmider bilda kolonier. Återcirkulariserade pJET1.2/trubbiga vektormolekyler som saknar ett insert uttrycker ett letalt restriktionsenzym, som dödar värd-E. coli-cellen efter transformation. Denna positiva selektion påskyndar drastiskt processen för koloniscreening och eliminerar ytterligare kostnader som krävs för blå/vit selektion.
  • Snabb - PCR-kloning på bara fem minuter
  • Högsta effektivitet - 99% av positiva kloner
  • Ingen kloningsbakgrund - positiv urvalsvektor
  • Mångsidig - idealisk för kloning med trubbiga eller klibbiga ändar
  • Ekonomisk - ingen dyr blå/vit skärm
Applikationer inkluderar:
  • Kloning av trubbiga eller 3' dA-svansade PCR-produkter upp till 10 kb
  • Kloning av DNA-fragment genererade av restriktionsenzymer
  • Sekvensering av klonat DNA
  • in vitro och in vivo transkription av klonade insättningar från T7-promotorn
DH10B Kompetenta celler
Högeffektiva, kemiskt kompetenta E.coli-celler. De DH10B stam är lämplig för kloning av DNA som innehåller metylcytosin och metyladenin, vilket gör att både prokaryotiskt och eukaryot genomiskt DNA kan klonas effektivt. Dessa celler är idealiska för konstruktion av cDNA-bibliotek med användning av plasmidhärledda vektorer. Genotyp: F– mcrAΔ (mrr-hsdRMS-mcrBC)φ 80lacZ ΔM15Δ lacX74 recA1 endA1 araD139Δ (ara-leu)7697 galU galKλ– rpsL(StrR) nupG.
  • Hög transformationseffektivitet:> 1x109 cfu/μ g pUC19 DNA
  • Lämplig för rutin- och kloningsapplikationer med hög genomströmning
  • Bekväm två reaktioner per injektionsflaska
  • SOC Utväxtmedium ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Torris (-80 °C)
Beskrivning Bakterie-/jäststam: DH10B
För användning med (applikation) Kloning (trubbig PCR, restriktionsenzym ⁄ MCS)
Antal reaktioner 40