Läs mer
Invitrogen™ CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit
Produktkod. 10727625
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10727625 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10727625 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A11180
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit
De CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit är en andra generation CloneMiner™ kit som möjliggör snabb konstruktion av mycket representativa cDNA-bibliotek utan restriktionsenzymkloning. Denna innovativa bibliotekskonstruktionsteknik kombinerar SuperScript™ III Omvänd Transcriptase med Gateway™ kloningsteknik, vilket resulterar i upptäckten av kloner i full längd som tidigare inte gick att få tag på. Satsen undviker också användningen av tidskrävande, ineffektiva ligeringsreaktioner, vilket gör bibliotekskonstruktionen snabbare och erbjuder bättre representation.
De CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit säkerställer:
  • Höga primära titrar
  • Stora genomsnittliga skärstorlekar
  • Den högsta andelen fullängdsgener
  • Mycket effektiv kloning av cDNA till multipla destinationsvektorer utan behov av restriktionsenzymdigestion och ligering Hur
    CloneMiner™ II Kit fungerar:
  • Höga utbyten av cDNA i full längd: De CloneMiner™ II kit innehåller SuperScript™ III för att generera höga cDNA-utbyten. SuperScript™ III Omvänd Transcriptase (RT), en proprietär mutant av SuperScript™ II RT, är aktiv vid °50 C och har en halveringstid på 220 minuter. Den har också en punktmutation som minskar RNase H-aktivitet, och därigenom minskar RNA-nedbrytningen under första-strängssyntesen och ökar andelen fullängdsgener.
  • Gateway™ kloningsteknik undviker restriktionsenzymkloning: Biblioteksbygget förmedlas av Gateway™ Teknik, ett platsspecifikt rekombinationssystem som eliminerar användningen av restriktionsenzymer och ligas vid kloning. Varje cDNA-insert flankeras av specifika att-rekombinationsställen (tillsatta under cDNA-syntesstegen) som rekombinerar med komplementära att-ställen som finns i Gateway™ donatorvektorer för att skapa ingångskloner. Entry-kloner rekombineras därefter med Gateway™ expressionsvektorer för att skapa expressionskloner, som effektivt ersätter användningen av restriktionsenzymer och ligas. De resulterande klonerna bibehåller den ursprungliga orienteringen och läsramen, vilket möjliggör funktionell analys av fullängdsgener och hela bibliotek.
    Hur skiljer sig detta kit från originalet CloneMiner™ Utrustning?
  • Det nya kitet innehåller ett förenklat protokoll.
  • För att säkerställa höga cDNA-utbyten, SuperScript™ II Omvänd Transcriptase (RT) har ersatts av SuperScript™ III Omvänd Transcriptase .
  • För att aktivera reaktionsinställning med färre pipeteringssteg, Gateway™ BP Clonase™ Enzym Mix har ersatts av Gateway™ BP Clonase™ II Enzyme Mix, som innehåller enzymer och buffert i en enda mix.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Bibliotekets förberedelsesats
    Innehåll och lagring De CloneMiner™ II Kit innehåller SuperScript™ III RT, Gateway™ vektorer, reagenser för cDNA-bibliotekskonstruktion och ElectroMax™ DH10B™ T1-fagresistenta kompetenta celler. Se manualen för detaljer. Lagra ElectroMax™ DH10B™ T1 fagresistenta kompetenta celler vid– °80 C, cDNA-storleksfraktioneringskolonner vid +4 °C, alla andra kitkomponenter vid– 20 °C.
    Bakterie- eller jäststam DH10B
    Kloningsmetod Inkörsport
    Slutlig produkttyp cDNA-bibliotek
    Omvänt transkriptas SuperScript™ III
    Vektor pDONR222
    Formatera Kit
    Produktlinje CloneMiner
    För användning med (applikation) cDNA-bibliotek och bibliotekskonstruktion
    Kvantitet 1 Kit