Läs mer
Clonidine EP Impurity B (Clonidine USP Related Compound A), Mikromol™
Beskrivning
Clonidine EP Impurity B (Clonidine USP Related Compound A)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| CAS | 54707-71-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H11 Cl2 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Clonidine Hydrochloride Imp. B (EP), Clonidine Imp. B (EP), Clonidine USP Related Compound A, Clonidine USP RC A, 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole, Clonidine Related Compound A, Clonidine Hydrochloride Impurity B, Clonidine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11Cl2N3O/c1-7(17)16-6-5-14-11(16)15-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2,6-dichloroanilino)-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanone |
| Visa mer |