missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clonidine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal

Produktkod. 30463507
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463507 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463507 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0983.0001

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clonidine Hydrochloride
CAS 4205-91-8
Analyt- eller komponentnamn Clonidine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 Cl2 N3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Clonidine Hydrochloride, 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-(2,6-dichloroanilino)-, monohydrochloride (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline monohydrochloride, Atensina, Capresin, Catapres, Catapressan, Chlophazolin, Clofelin, Clonidine chloride, Clonidine hydrochloride, Clonidine monohydrochloride, Clopheline, DCAI, Dichloranilino imidazolin, Haemiton, Hemiton, Isoglaucon, KAPVAY, Katapresan, Neuclon, Normopresan, ST 155
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cl.Clc1cccc(Cl)c1N=C2NCCN2
IUPAC-namn N-(2,6-dichlorophenyl)imidazolidin-2-imine;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 266.55
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 264.994 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.