Läs mer
Clonidine Hydrochloride, LoGiCal
Produktkod. 30459134
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459134 10 mg
1 options
Produktkod. 30459134 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0983.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clonidine Hydrochloride
CAS 4205-91-8
Analyt- eller komponentnamn Clonidine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 Cl2 N3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Clonidine Hydrochloride, 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-(2,6-dichloroanilino)-, monohydrochloride (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline monohydrochloride, Atensina, Capresin, Catapres, Catapressan, Chlophazolin, Clofelin, Clonidine chloride, Clonidine hydrochloride, Clonidine monohydrochloride, Clopheline, DCAI, Dichloranilino imidazolin, Haemiton, Hemiton, Isoglaucon, KAPVAY, Katapresan, Neuclon, Normopresan, ST 155
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Clc1cccc(Cl)c1N=C2NCCN2
IUPAC-namn N-(2,6-dichlorophenyl)imidazolidin-2-imine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 266.55
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 264.994 g/mol