Läs mer
Clonidine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16468286
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468286 100 mg
16412126 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16468286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0409A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Clonidine hydrochloride is an agonist of α2-adrenoceptor and potent antihypertensive agent.
Clonidine hydrochloride is an agonist of α2-adrenoceptor and potent antihypertensive agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clonidine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 4205-91-8
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10Cl3N3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 33.33 mg/mL (125.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.6 mg/mL (28.51 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER ClC1=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=CC=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 266.55
Formel vikt 266.55
Procent renhet 99.89%