missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clonidine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Clonidine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clonidine Hydrochloride |
| CAS | 4205-91-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clonidine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H9 Cl2 N3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Clonidine Hydrochloride, 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-(2,6-dichloroanilino)-, monohydrochloride (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline monohydrochloride, Atensina, Capresin, Catapres, Catapressan, Chlophazolin, Clofelin, Clonidine chloride, Clonidine hydrochloride, Clonidine monohydrochloride, Clopheline, DCAI, Dichloranilino imidazolin, Haemiton, Hemiton, Isoglaucon, KAPVAY, Katapresan, Neuclon, Normopresan, ST 155 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H |
| LEDER | Cl.Clc1cccc(Cl)c1N=C2NCCN2 |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dichlorophenyl)imidazolidin-2-imine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?