Läs mer
Tocris Bioscience™ Clonidine hydrochloride
Produktkod. 30000719
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30000719 100 mg
1 options
Produktkod. 30000719 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0690/100
α2 agonist. Also I1 ligand
Prototypical I1 imidazoline receptor ligand. α2-adrenergic receptor agonist. Antihypertensive. Also thought to enhance autophagy; shown to increase LC3-II levels in PC12 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clonidine hydrochloride
CAS 4205-91-8
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C9H10Cl3N3
Formel vikt 266.56
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 266.55