missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clonidine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30354744
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354744 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30354744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5871301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clonidine Hydrochloride
CAS 4205-91-8
Molekylformel C9 H9 Cl2 N3 . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-(2,6-dichloroanilino)-, monohydrochloride (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline monohydrochloride, Atensina, Capresin, Catapres, Catapressan, Chlophazolin, Clofelin, Clonidine chloride, Clonidine hydrochloride, Clonidine monohydrochloride, Clopheline, DCAI, Dichloranilino imidazolin, Haemiton, Hemiton, Isoglaucon, KAPVAY, Katapresan, Neuclon, Normopresan, ST 155
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
LEDER Cl.Clc1cccc(Cl)c1N=C2NCCN2
IUPAC-namn N-(2,6-dichlorophenyl)imidazolidin-2-imine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 266.55
Formel vikt 264.994
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.