Läs mer
Clonidine, TRC
Produktkod. 30135838
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135838 1 g
30135295 5 g
30010962 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5871201G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4205-90-7
Molekylformel C9 H9 Cl2 N3
Molekylvikt (g/mol) 230.09
Synonym 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-, 2-Imidazoline, 2-(2,6-dichloroanilino)- (7CI,8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine, 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)-1,3-diazacyclopentene, 2-(2,6-Dichlorophenylimino)imidazolidine, 734571A, Arkamin, Catapres-TTS, Clonidin, Clonidine, Duraclon, M 5041T, SKF 34427, ST 155BS
IUPAC-namn N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine
LEDER Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clonidine
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14)
Formel vikt 229.0174
Procent renhet >95%