Läs mer
Clonquitocet-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clonquitocet-methyl |
| CAS | 4367-49-1 |
| Molekylformel | C12 H10 Cl N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (5-Chloro-quinolin-8-yloxy)-acetic Acid Methyl Ester, Cloquintocet-methyl, Methyl 5-Chloro-8-hydroxyquinolyloxyacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-16-11(15)7-17-10-5-4-9(13)8-3-2-6-14-12(8)10/h2-6H,7H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)COc1ccc(Cl)c2cccnc12 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(5-chloroquinolin-8-yl)oxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.666 |
| Formel vikt | 251.035 |