missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clopamide, TRC

Produktkod. 30137927
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137927 100 mg
17921285 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC587160100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 636-54-4
Molekylformel C14 H20 Cl N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 345.84
Synonym Clopamide, 4-Chloro-N-[(2RS,6SR)-2,6-dimethylpiperidin-1-yl]-3-sulfamoylbenzamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)-, cis-, Benzamide, 4-chloro-N-(2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoyl-, cis- (8CI), 4-Chloro-N-(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamide, Adurix, Aquex, Brinaldix, Chlosudimeprimyl, Clopamide, Clopamidum, DT 327, N-(cis-2',6'-Dimethyl-1'-piperidyl)-3-sulfamyl-4-chlorobenzamide
IUPAC-namn 4-chloro-N-[(2R,6S)-2,6-dimethylpiperidin-1-yl]-3-sulfamoylbenzamide
LEDER C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1NC(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clopamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20ClN3O3S/c1-9-4-3-5-10(2)18(9)17-14(19)11-6-7-12(15)13(8-11)22(16,20)21/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t9-,10+
Formel vikt 345.0914
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.