Läs mer
Cloperastine Fendizoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cloperastine Fendizoate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClNO.C20H14O4/c21-19-11-9-18(10-12-19)20(17-7-3-1-4-8-17)23-16-15-22-13-5-2-6-14-22;21-18-11-10-14(12-17(18)13-6-2-1-3-7-13)19(22)15-8-4-5-9-16(15)20(23)24/h1,3-4,7-12,20H,2,5-6,13-16H2;1-12,21H,(H,23,24) |
| Formel vikt | 647.2439 |
| Procent renhet | >95% |