Läs mer
Clopidogrel Alcohol, Mikromol™
Beskrivelse
Clopidogrel Alcohol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Clopidogrel Alcohol |
| CAS | 1227294-01-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clopidogrel Alcohol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H16 Cl N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Clopidogrel Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16ClNOS/c16-13-4-2-1-3-12(13)14(10-18)17-7-5-15-11(9-17)6-8-19-15/h1-4,6,8,14,18H,5,7,9-10H2/t14-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)ethanol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?