Läs mer
Clopidogrel Alcohol, Mikromol™
Beskrivning
Clopidogrel Alcohol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clopidogrel Alcohol |
| CAS | 1227294-01-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clopidogrel Alcohol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H16 Cl N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Clopidogrel Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16ClNOS/c16-13-4-2-1-3-12(13)14(10-18)17-7-5-15-11(9-17)6-8-19-15/h1-4,6,8,14,18H,5,7,9-10H2/t14-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl |
| Visa mer |