Läs mer
Clopidogrel Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clopidogrel Amide |
| CAS | 444728-13-6 |
| Molekylformel | C15 H15 Cl N2 O S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetamide, Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetamide, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, (αS)- (9CI, ACI), (αS)-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetamide (ACI), (S)-(+)-(2-Chlorophenyl)-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetamide, (S)-2-(2- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClN2OS/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(17)19)18-7-5-13-10(9-18)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H2,17,19)/t14-/m0/s1 |
| LEDER | NC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.81 |
| Formel vikt | 306.059 |