Läs mer
Clopidogrel Carboxylic Acid [Methyl (R)-o-chloromandelate] Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clopidogrel Carboxylic Acid [Methyl (R)-o-chloromandelate] Ester |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21Cl2NO4S/c1-30-24(29)22(17-7-3-5-9-19(17)26)31-23(28)21(16-6-2-4-8-18(16)25)27-12-10-20-15(14-27)11-13-32-20/h2-9,11,13,21-22H,10,12,14H2,1H3/t21-,22+/m0/s1 |
| Formel vikt | 489.0568 |