missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Clopidogrel-d4 Hydrogen Sulfate (2-chlorophenyl-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-Clopidogrel 2-chlorophenyl-d4 hydrogen sulfate |
| CAS | 1219274-96-0 |
| Molekylformel | C16 2H4 H12 Cl N O2 S . H2 O4 S |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Methyl 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4 H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate sulfuric acid, rac-Clopidogrel-d4 hydrogen sulfate, (RS)-Methyl (2-chlorophenyl-3,4,5,6-d4)(6,7-dihydro-4 H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate hydrogen sulfate salt, Methyl 2-(2-Chlorophenyl-3,4,5,6-d4)-2-(6,7-dihydro-4 H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-d4 hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-D4 hydrogen sulfate (2-chlorophenyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15 H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i2D,3 D,4 D,5 D; |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)OC)c(Cl)c1[2 H].OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4 H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.92 |
| Formel vikt | 423.0515 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?