Läs mer
Clopidogrel Hydrogen Sulphate, Mikromol™
Beskrivning
Clopidogrel Hydrogen Sulphate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clopidogrel Hydrogen Sulfate |
| CAS | 120202-66-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clopidogrel Hydrogen Sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Clopidogrel Hydrogen Sulfate, (S)-(+)-Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate bisulfate, (S)-(+)-Methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, Clopidogrel bisulfate, Clopidogrel hemisulfate, Clopidogrel hydrogen sulfate, Iscover, Methyl (S)-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)(2-chlorophenyl)ethanoate hydrogen sulfate, Plavix, SR 25990C, (alphaS)-alpha-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid methyl ester sulfate (1:1), (S)-alpha-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid methyl ester sulfate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate;sulfuric acid |
| Visa mer |