Läs mer
Clopidogrel thiolactone, MedChemExpress
Produktkod. 16482947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482947 50 mg -
16476888 10 mg -
16459427 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16482947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15876
MedChemExpress Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.
Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clopidogrel thiolactone
CAS 1147350-75-1
Färg Reddish Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H16ClNO3S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC)[C@@H](N1CCC(S2)C(C1)=CC2=O)C3=C(Cl)C=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 337.82
Formel vikt 337.82
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation