Läs mer
Clopidol, LoGiCal
Produktkod. 30463908
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463908 10 mg
1 options
Produktkod. 30463908 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0699.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clopidol
CAS 2971-90-6
Analyt- eller komponentnamn Clopidol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 Cl2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
IUPAC-namn 3,5-dikloro-2,6-dimetylpyridin-4-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 192.04
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 190,9905 g/mol