Läs mer
Clopidol, Mikromol™
Produktkod. 17924336
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17924336 250 mg
1 options
Produktkod. 17924336 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0699.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Clopidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Clopidol
CAS 2971-90-6
Analyt- eller komponentnamn Clopidol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 Cl2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
LEDER Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
IUPAC-namn 3,5-dikloro-2,6-dimetylpyridin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 192.04
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190,9905 g/mol