Läs mer
Clopidol, TRC
Produktkod. 30138481
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138481 10 g
17962235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58728510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2971-90-6
Molekylformel C7 H7 Cl2 N O
Molekylvikt (g/mol) 192.04
Synonym 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-hydroxypyridine, 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, Pharmcoccid 10, WR 61112
IUPAC-namn 3,5-dikloro-2,6-dimetylpyridin-4-ol
LEDER Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clopidol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
Formel vikt 190.9905
Procent renhet >95%