missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cloponone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30324287
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324287 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30324287 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11687250AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cloponone
CAS 85409-44-5
Analyt- eller komponentnamn Cloponone
Frakt skick +20°C
Molekylformel C11 H9 Cl4 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole, Indapamide Imp. A (EP), Acetamide, 2,2-dichloro-N-[1-(chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]-, Acetamide, 2,2-dichloro-N-[p-chloro-alpha-(chloromethyl)phenacyl]- (6CI,7CI), (+/-)-2,2-Dichloro-N-[p-chloro-alpha-(chloromethyl)phenacyl] acetamide, Cloponone
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
LEDER ClCC(NC(=O)C(Cl)Cl)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 2,2-dichloro-N-[3-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-oxopropan-2-yl]acetamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 329.01
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 326.9387 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.