Läs mer
(+)-Cloprostenol, MedChemExpress
Beskrivning
(+)-Cloprostenol is a prostaglandin F2α (PGF2α) analogue, and shows selective agonistic activity at the prostaglandin receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Cloprostenol |
| CAS | 54276-21-0 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H29ClO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | D-Cloprostenol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (235.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (117.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC(CCC/C=C\C[C@@H]1[C@H]([C@H](O)C[C@@H]1O)/C=C/[C@@H](O)COC2=CC(Cl)=CC=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.92 |
| Visa mer |