Läs mer
Cloprostenol, TRC
Produktkod. 17972995
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972995 50 mg
17911815 10 mg
17921015 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17972995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58730050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40665-92-7
Molekylformel C22 H29 Cl O6
Molekylvikt (g/mol) 424.92
Synonym 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, (5Z)-rel-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, (5Z)-rel- (9CI), 5-Heptenoic acid, 7-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, [1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]-(±)-, (±)-Cloprostenol, 5-Heptenoic acid, 7-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, [1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]-, Cloprostenol, Clostenol, Cyclix, DL-Cloprostenol, Estrofan, Estromil, Estrophan, Estrophane, Estroplan, Juramate, Oestrophan, Oestrophane, Ovuprost, Racemic cloprostenol, rel-(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-Chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid
IUPAC-namn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(E,3R)-4-(3-klorofenoxi)-3-hydroxybut-1-enyl]-3,5-dihydroxycyklopentyl]hept-5-enoinsyra
LEDER O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cloprostenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29ClO6/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28)/b3-1-,11-10+/t16-,18-,19-,20+,21-/m1/s1
Formel vikt 424.1653
Procent renhet >95%