Läs mer
Clopyralid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clopyralid |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 190.9541 |