Läs mer
Cloquintocet-mexyl, MedChemExpress
Produktkod. 16482296
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16482296 500 mg
1 options
Produktkod. 16482296 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2024
MedChemExpress Cloquintocet-mexyl is a herbicide, used to control coarse annual grass of the family poaceae (gramineae).
Cloquintocet-mexyl is a herbicide, used to control coarse annual grass of the family poaceae (gramineae).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cloquintocet-mexyl
CAS 99607-70-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H22ClNO3
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 68 mg/mL (202.48 mM)
LEDER O=C(OC(C)CCCCC)COC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 335.83
Formel vikt 335.83
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid